Spazzoloni, MicroMop™
MicroMop® handle, Fibreglass, 1524 mm
MICRMHC-1
Per la pulizia rapida ed efficace di grandi superfici nella produzione di dischi di silicio, nell'industria elettronica, farmaceutica e biotecnologica. Tutte le scope a frange vengono fissate al manico in acciaio inossidabile tramite l'accoppiamento rapido arancione. Per ambienti poco critici è possibile impiegare anche il manico in fibra di vetro/PP con adattatore.
- Il PVA è a basso contenuto di pelucchi, asciuga rapidamente ed è particolarmente idoneo per applicazioni high-tech; lavabile
- Il Poliestere possiede un elevato potere assorbente, è autoclavabile e può essere impiegato con disinfettanti forti
- Lite™ è un robusto mix di lattice/seta artificiale per ambienti controllati e locali di servizio. Per impieghi medici possono essere autoclavati
: tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.
- Descrizione:MicroMop® handle, Fibreglass
- Lunghezza:1524 mm
- Seq:11
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.