Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzolone, LoopMop™
Spazzolone, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Codice catalogo MICRMZLM5-12IR
   Riduzione degli sprechi
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Spazzolone, LoopMop™
Codice catalogo MICRMZLM5-12IR
Nome del fornitore:  MICRONOVA
   Riduzione degli sprechi
Spazzolone, LoopMop™
Spazzolone, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Price
SFr. 2’320.00
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Scopa a frange in tessuto poliestere per la pulizia con disinfettanti in ambienti di produzione asettici, farmaceutici e per applicazioni tecnico-mediche. Il potere assorbente della scopa a frange consente di ottenere un risultato finale asciutto. La scopa lascia comunque un'umidità residua sufficiente per i disinfettanti che richiedono tempi di asciugatura prolungati. La scopa a frange può essere utilizzata direttamente con un manico in fibra di vetro/polipropilene o può essere fissati ai manici universali tramite l'adattatore.
  • Lavabile e autoclavabile
  • A basso contenuto di pelucchi
  • Assenza di bordi non trattati
Ordering information: tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.
Specifiche
  • Descrizione:
    LoopMop™, irradiated
  • Cat. No.:
    MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
    Riduzione degli sprechi
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 449.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, standard, acciaio inossidabile, 1550 mm
    Manico, standard, acciaio inossidabile, 1550 mm
    129-0062
    155 cm
    Fibra di vetro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 207.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, standard, acciaio inossidabile, 1295 mm
    Manico, standard, acciaio inossidabile, 1295 mm
    129-0176
    1295 cm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 200.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • MicroMop® Adattatore
    MicroMop® Adattatore
    129-0170
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 197.00