Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1 provetta standard/Falcon®/Vacutainer® da 5 ml, per rotore A-4-38
522-0009
- Descrizione:Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1 provetta standard/Falcon®/Vacutainer® da 5 ml, per rotore A-4-38
- Seq:25
- Cat. No.:522-0009
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001



