ICP multi-element standards (28 components)
ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn, 5% HNO₃, 100 mL
Nome del fornitore: CPACHEM
ICP multi-element standards (28 components)
Codice catalogo ACSDMB56A.K1.5N.L1
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn