Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
Codice catalogo ACSDM8A96.K1.5N.L5
Nome del fornitore: CPACHEM
Multi-element standards for ICP
Codice catalogo ACSDM8A96.K1.5N.L5
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:500 mL
- Descrizione:Multi-element standards for 33 elements