Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
[EN]GAZ25H2S 100CO 2.2%CH4 18%O2 N2 750L 1 * 1 pezzi
Codice catalogo BWTE4G18X22W25H750
Nome del fornitore:  BW TECHNOLOGIES
[EN]GAZ25H2S 100CO 2.2%CH4 18%O2 N2 750L 1 * 1 pezzi
Codice catalogo BWTE4G18X22W25H750
Nome del fornitore:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together