Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, Multipurpose
Storage Boxes, Multipurpose
94 l, bianco, 660×450×410 mm
Codice catalogo BURK3418-0194
Nome del fornitore:   BURKLE
Storage Boxes, Multipurpose
Codice catalogo BURK3418-0194
Nome del fornitore:  BURKLE
Storage Boxes, Multipurpose
Storage Boxes, Multipurpose
94 l, bianco, 660×450×410 mm
Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of HDPE, these practical storage containers are ideal for safe transport of pourable or liquid contents.
  • With closed gripping edges
  • Can be stacked
  • Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easy cleaning
  • Enables use in foodstuffs/hygiene sector
Specifiche
  • Capacità:
    94 l
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    660×450×410 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • Lid for universal storage containers, PS, white
    Lid for universal storage containers, PS, white
    BURK3418-0001
    - mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.80