Disposable bailers
Weighted disposable bailers, HDPE, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
Codice catalogo SAMP5040W-1000
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
Disposable bailers designed for sampling from wells or storage silos.
Confezione: Individually bagged.
Attenzione: Not suitable for high density liquids.
Specifiche
- Ø:40 mm
- Capacità:1000 ml
- Descrizione:Weighted disposable bailers
- Lunghezza:950 mm
- Materiale:HDPE