Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità

Vetrini con concavità

Microscope slides with reaction wells (numbered), nero, 10, 8 mm
Catalog # MARI1216520
Supplier:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Catalog # MARI1216520
Supplier:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Microscope slides with reaction wells (numbered), nero, 10, 8 mm

Price
SFr. 143.00
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Documents

Specifications
  • N. di pozzetti:
    10
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Microscope slides with reaction wells (numbered)
  • Seq:
    29
  • Ø foro:
    8 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.