Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Microorganisms strains

Aspergillus parasiticus, 0,2 ml
Codice catalogo XXXXATCC-26692
Nome del fornitore:   Chemicals
Microorganisms strains
Codice catalogo XXXXATCC-26692
Nome del fornitore:  Chemicals
Numero CAS:  
Microorganisms strains

Aspergillus parasiticus, 0,2 ml

Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 0,2 mL
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    0,2 ml
  • Descrizione:
    Aspergillus parasiticus

Specifiche