Agitatori rotanti, Loopster basic e digital
Agitatore rotante Loopster digital
444-1040
: IKA
Rotatori per miscelazione uniforme ed efficace. Il modello di base prevede una velocità fissa, mentre il modello digitale è caratterizzato dalla velocità regolabile all'infinito. Ideale per campioni biologici, soprattutto per il sangue. Adatti per processi di separazione e miscelazione di campioni in polvere e liquidi in provette di capacità fino a 50 ml. Accessori facilmente amovibili per una pulizia rapida in caso di fuoriuscite di campioni. I vari accessori consentono di utilizzare le unità per numerose applicazioni.
- Angolo di rotazione liberamente regolabile
- Utilizzabili a temperature da 4 a 50 °C in incubatore o camera fredda
- Funzionamento semplice mediante tastiera a sfioramento
- Per funzionamento in continuo
- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 secondo a 99 ore e 59 minuti (modello digitale)
- L'unità digitale è provvista di contatore per la visualizzazione del tempo di agitazione e dei codici di errore
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
: Forniti senza accessori; gli accessori desiderati devono essere ordinati separatamente.
- Descrizione:Agitatore rotante Loopster digital
- Seq:02
- Cat. No.:444-1040
- Carico massimo:2 kg
- Inclinazione:Regolabile da orizzontale a verticale
- Timer:1 s - 5999 min
- Peso:3 kg
- Intervallo di velocità:5 - 80 min⁻¹ (con incrementi di 1 rpm)
- Modello:Loopster digital
- Alimentazione in ingresso:16 W
- Movimento di agitazione:Rotante
- L×P×A:300×300×360 mm
- Display:LED a 7 segmenti per la visualizzazione della velocità e del tempo
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione