Agitatori Roller 6 e 10 basic e digital
Agitatore a rulli Roller 10 basic
444-0821
: IKA
Gli agitatori a 6 o 10 rulli offrono un'azione basculante e rotante uniforme; i modelli basic sono caratterizzati da velocità fissa, mentre le unità digitali sono caratterizzate da velocità regolabile all'infinito. Utilizzati per l'agitazione di campioni ematici, sospensioni di solidi e liquidi e campioni viscosi. L'unità può essere utilizzata con tutte le provette tradizionali e i flaconi cilindrici. Gli attacchi a sgancio rapido agevolano le operazioni di pulizia in caso di fuoriuscite di campione.
- Utilizzabili a temperature da 4 a 50 °C in incubatore o camera fredda
- Per funzionamento in continuo
- Rulli amovibili per l'agitazione di provette di dimensioni maggiori
- Funzionamento semplice mediante tastiera a sfioramento
- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 secondo a 99 ore e 59 minuti (modelli digital)
- Le unità digitali sono provviste di contatore per la visualizzazione del tempo di agitazione e dei codici di errore
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
: forniti con riparo.
- Descrizione:Agitatore a rulli Roller 10 basic
- Seq:03
- Cat. No.:444-0821
- Carico massimo:2 kg
- Peso:7 kg
- Intervallo di velocità:30 min⁻¹ (fissa)
- Modello:Agitatore a rulli Roller 10 basic
- Ampiezza:24,5 mm
- Movimento di agitazione:Basculante e rollante
- L×P×A:380×545×115 mm