Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori Basculanti 2D e 3D basic e digital
Agitatori Basculanti 2D e 3D basic e digital
Agitatore basculante 2D digital
Codice catalogo 444-0816
Nome del fornitore:   IKA
Agitatori Basculanti 2D e 3D basic e digital
Codice catalogo 444-0816
Nome del fornitore:  IKA
Agitatori Basculanti 2D e 3D basic e digital
Agitatori Basculanti 2D e 3D basic e digital
Agitatore basculante 2D digital
Price
SFr. 1’420.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatori per attività di routine quotidiane; i modelli 2D prevedono un movimento basculante mentre le unità 3D hanno un'agitazione tridimensionale; i modelli basic hanno un angolo di agitazione fisso mentre le unità digitali sono caratterizzate da velocità e angolo di agitazione regolabili. Utilizzati per l'agitazione omogenea di matracci, fiasche per coltura, capsule di Petri e provette. Gli agitatori 3D sono adatti per l'agitazione di colture cellulari, estrazioni di DNA, distribuzione e colorazione/decolorazione di cellule. Anche con variazioni di peso e tensione, la velocità di agitazione resta costante. I vari attacchi consento di utilizzare le unità per diverse applicazioni.
  • Utilizzabili a temperature da 4 a 50 °C in incubatore o camera fredda
  • Funzionamento semplice mediante tastiera a sfioramento
  • Per funzionamento in continuo
  • Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 secondo a 99 ore e 59 minuti (modelli digital)
  • Le unità digitali sono provviste di contatore per la visualizzazione del tempo di agitazione e dei codici di errore
Delivery information: forniti con tappetino antiscivolo universale. Altri accessori da ordinare separatamente.
Specifiche
  • Descrizione:
    Agitatore basculante 2D digital
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    444-0816
  • Carico massimo:
    2 kg
  • Inclinazione:
    0 - 15°
  • Peso:
    2,2 kg
  • Intervallo di velocità:
    5 - 80 min⁻¹
  • Modello:
    Agitatore basculante 2D digital
  • Movimento di agitazione:
    Basculante
  • L×P×A:
    280×330×150 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio, per 14 provette da 30 ml, Ø 25 mm
    Vassoio, per 14 provette da 30 ml, Ø 25 mm
    444-0890
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino antisdrucciolo
    Tappetino antisdrucciolo
    444-0887
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino universale di ricambio
    Tappetino universale di ricambio
    444-0886
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio, per 10 provette da 50 ml, Ø 28 mm
    Vassoio, per 10 provette da 50 ml, Ø 28 mm
    444-0891
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Attacco per secondo livello
    Attacco per secondo livello
    444-0892
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio, per 28 provette da 5 ml, Ø 12 mm
    Vassoio, per 28 provette da 5 ml, Ø 12 mm
    444-0888
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio, per 16 provette da 15 ml, Ø 16 mm
    Vassoio, per 16 provette da 15 ml, Ø 16 mm
    444-0889
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.60