Agitatori Basculanti 2D e 3D basic e digital
Product Details & Documents
Agitatori per attività di routine quotidiane; i modelli 2D prevedono un movimento basculante mentre le unità 3D hanno un'agitazione tridimensionale; i modelli basic hanno un angolo di agitazione fisso mentre le unità digitali sono caratterizzate da velocità e angolo di agitazione regolabili. Utilizzati per l'agitazione omogenea di matracci, fiasche per coltura, capsule di Petri e provette. Gli agitatori 3D sono adatti per l'agitazione di colture cellulari, estrazioni di DNA, distribuzione e colorazione/decolorazione di cellule. Anche con variazioni di peso e tensione, la velocità di agitazione resta costante. I vari attacchi consento di utilizzare le unità per diverse applicazioni.
- Utilizzabili a temperature da 4 a 50 °C in incubatore o camera fredda
- Funzionamento semplice mediante tastiera a sfioramento
- Per funzionamento in continuo
- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 secondo a 99 ore e 59 minuti (modelli digital)
- Le unità digitali sono provviste di contatore per la visualizzazione del tempo di agitazione e dei codici di errore
: forniti con tappetino antiscivolo universale. Altri accessori da ordinare separatamente.
Specifications
- Descrizione:Agitatore basculante 3D basic
- Seq:03
- Cat. No.:444-0817
- Carico massimo:2 kg
- Inclinazione:8°
- Peso:2,2 kg
- Intervallo di velocità:30 min⁻¹ (fissa)
- Modello:Agitatore basculante 3D basic
- Movimento di agitazione:Rotatorio
- L×P×A:280×330×165 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..