Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature control systems
ICC basic pro 20 c, 2 kW, 20 l, 145×200×340 mm
Codice catalogo IKAA8036000
Nome del fornitore:   IKA
Temperature control systems
Codice catalogo IKAA8036000
Nome del fornitore:  IKA
Temperature control systems
Temperature control systems
ICC basic pro 20 c, 2 kW, 20 l, 145×200×340 mm
Price
SFr. 3’700.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to temperatures of 150 °C. The convenient carrying handle and compact design allow easy transportation as well as comfortable use. An economic and attractive solution for basic applications such as sample tempering and glassware heating.
  • Adjustable safety circuit
  • Switch from internal to external temperature with one key (only for control unit)
  • Optical and acoustic warning, example: For overheating
  • Powerful pressure/suction pump
The IC immersion circulators are designed for tempering liquids in open or covered water baths up to 250 °C. The flexible bath bridge enables easy mounting on different water baths. The IC control unit comes equipped with a removable wireless controller (WiCo) for easy and safe operation. The extended performance provides a solution for demanding applications in analytics and material testing field.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    2 kW
  • Capacità:
    20 l
  • Seq:
    07
  • L×P×A:
    145×200×340 mm
  • Tipo:
    ICC basic pro 20 c
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Temperature control hose, 1,6 m
    Temperature control hose, 1,6 m
    IKAA20113271
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’180.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    IKAA4471600
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Large stainless steel bath, 20 L
    Large stainless steel bath, 20 L
    IKAA4248600
    IB pro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’070.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Intervallo di temperatura
    Viscosità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in per disponibilità
    1 * 9 kg - SFr. 773.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    IKAA4568800
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 25.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    IKAA4569000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    IKAA20003669
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel bath, size S, 9 L
    Stainless steel bath, size S, 9 L
    IKAA4248500
    IB 9 pro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 809.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Small cover for small bath
    Small cover for small bath
    IKAA4471500
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Small bridge
    Small bridge
    IKAA4472800
    medium and large IC basic bath
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    IKAA4569200
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 555.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Large bridge
    Large bridge
    IKAA20003078
    medium or large bath
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 219.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Small bridge
    Small bridge
    IKAA20003077
    small bath
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA4569100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 74.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    IKAA4568900
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 32.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Cooling coil
    Cooling coil
    IKAA25001061
    ICC
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Plastic bath, size S, 8 L
    Plastic bath, size S, 8 L
    IKAA4248100
    IB 8 eco
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 567.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Intervallo di temperatura
    Viscosità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg - SFr. 738.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    IKAA20003667
    Log in per disponibilità
    1 * 5 Pce - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA20004613
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Plastic bath, size L, 18 L
    Plastic bath, size L, 18 L
    IKAA4248200
    IB 18 eco
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 782.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    IKAA4569300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 731.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    IKAA20003668
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    IKAA20004612
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Intervallo di temperatura
    Viscosità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg - SFr. 824.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Large cover
    Large cover
    IKAA4471800
    Large IC classic bath
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 283.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    IKAA2606700
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’750.00