Orders LinkContactUsLinkComponent
Gowning bench
Gowning bench
Gowning bench, L×W: 914×406 mm, 21,5 kg
Codice catalogo METOGB1636S
Nome del fornitore:   Metro International
Gowning bench
Codice catalogo METOGB1636S
Nome del fornitore:  Metro International
Gowning bench
Gowning bench
Gowning bench, L×W: 914×406 mm, 21,5 kg
Price
SFr. 2’410.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gowning bench in stainless steel 304.
  • Heavy-duty, solid top bench provides comfortable gowning fixture
  • Stainless steel foot plates provide floor mount or free-standing option
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Gowning bench, L×W: 914×406 mm
  • Seq:
    01
  • Peso:
    21,5 kg