Orders LinkContactUsLinkComponent
Test coagulasi
Test coagulasi
Test coagulasi, 10 mL
Codice catalogo 673030ZL
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Test coagulasi
Codice catalogo 673030ZL
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Test coagulasi
Test coagulasi
Test coagulasi, 10 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 39.90
Log in per disponibilità
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Test di conferma per stafilococchi positivi alla coagulasi.
  • Formulati a standard ISO 6888-1
  • Utilizzabili per differenziare lo Staphylococcus aureus dagli stafilococchi negativi alla coagulasi
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 mL
  • Descrizione:
    Test coagulasi
  • Cat. No.:
    673030ZL
  • Durata a magazzino:
    720
  • Temperatura di conservazione:
    2...8 °C