Test tubes with rim
9 ml, 100 mm, 12 mm, 0,6 mm
Codice catalogo MARI3700334
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Ø est:12 mm
- Spessore parete:0,6 mm
- Capacità:9 ml
- Lunghezza:100 mm
- Seq:03