Secchi
bianco, 10 L, 290 mm, 300 mm
Codice catalogo VITL96393
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
In HDPE bianco.
- Buona resistenza chimica e termica
- Con scala a incrementi di 1 litro
- Senza beccuccio
Per applicazioni industriali e di laboratorio. Con maniglia e coperchio trasparente a chiusura stagna.
Specifiche
- Capacità:10 L
- Colore:bianco
- Altezza:300 mm
- Seq:04
- Ø est.:290 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid, PP, for 10 l bucket
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid, PP, for 5 l bucket