Secchi
bianco, 5 L, 250 mm, 240 mm
Codice catalogo VITL96093
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
In HDPE bianco.
- Buona resistenza chimica e termica
- Con scala a incrementi di 1 litro
- Senza beccuccio
Per applicazioni industriali e di laboratorio. Con maniglia e coperchio trasparente a chiusura stagna.
Specifiche
- Capacità:5 L
- Colore:bianco
- Altezza:240 mm
- Seq:03
- Ø est.:250 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid, PP, for 10 l bucket
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid, PP, for 5 l bucket