Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating Funnels, Squibb
50 ml, 19/26 NS
Codice catalogo KAVA632426355056
Nome del fornitore:   Kavalier
Separating Funnels, Squibb
Codice catalogo KAVA632426355056
Nome del fornitore:  Kavalier
Separating Funnels, Squibb
Separating Funnels, Squibb
50 ml, 19/26 NS
Price
SFr. 241.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, delivered with NS-PE stopper.
  • Very good chemical and temperature resistence
  • Stopcock with PTFE key
  • Without graduations
Specifiche
  • Cono femmina:
    19/26 NS
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    01