Seed testing papers, Munktell
37/N, 580×580 mm
BINZ213030
: Ahlstrom
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
- Grado:37/N
- Seq:02
- Taglia:580×580 mm
- Cat. No.:BINZ213030
- Peso:135 g/m²
- Contenuto di cenere:-
- Innalzamento capillare:-
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.