Orders LinkContactUsLinkComponent
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 200 ml
Codice catalogo BURK7122-3000
Nome del fornitore:   BURKLE
Griffin beakers, PP
Codice catalogo BURK7122-3000
Nome del fornitore:  BURKLE
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 200 ml
Price
SFr. 32.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory beakers according to DIN 12331 and ISO 7056 (Glass) for various uses.
  • PP, highly transparent
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
When bought in bulk, individual print is possible.
Certifications: ISO 7056
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    170 mm
  • Intervallo di laurea:
    200 ml
  • Capacità:
    3000 ml
  • Altezza:
    212 mm
  • Seq:
    08