Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 90 L
Codice catalogo BURK3440-0901
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specifiche
- Descrizione:Lid, LDPE, for rectangular tanks, 90 L
- Seq:25
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 202.00