Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
13 L, Seamless containers, rectangular shaped, 220×220×410 mm
Codice catalogo BURK3440-0135
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specifiche
- Capacità:13 L
- Descrizione:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:01
- L×P×A:220×220×410 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 202.00