Contenitori di sicurezza
With fine dosage spout incl. pressure-relief valve, 10 L, 130×280×380 mm
Katalognr. BURK2601-2010
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Contenitore di sicurezza a ingombro ridotto, in acciaio inox, con tappo a vite, valvola di sfiato e guarnizioni in PTFE per stoccaggio.
- Protezione da esplosioni e incendi e valvola di sicurezza da sovrapressione
- Resistenza chimica elevata
- Bilanciamento della pressione da circa 0,3 bar
Technische Daten
- Capacità:10 L
- Descrizione:With fine dosage spout incl. pressure-relief valve
- Seq:02
- L×P×A:130×280×380 mm