Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Codice catalogo GESTHD1
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Codice catalogo GESTHD1
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Superficie riscaldante:
    350×350 mm
  • Potenza di riscaldamento:
    2200 W
  • Temperatura:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    358×358×170 mm
  • Tipo:
    Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate