Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 10 µl, 70 mm, 0,47 mm, Conical, 10F-BT-7/0.47C SYRINGE
SGEA0029781
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:10F-BT-7/0.47C SYRINGE
- Tipo punta:Conical
- Volume:10 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:70 mm
- Seq:27