Orders LinkContactUsLinkComponent
Peqlab, PCR Tubes
Peqlab, PCR Tubes
PCR tubes with domed cap, trasparente, 0,2 ml, 2 bags of 500
Codice catalogo 732-3206
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   VWR Collection
Peqlab, PCR Tubes
Codice catalogo 732-3206
Nome del fornitore:  VWR Collection
   Produzione a basso impatto
Peqlab, PCR Tubes
Peqlab, PCR Tubes
PCR tubes with domed cap, trasparente, 0,2 ml, 2 bags of 500
Price
SFr. 44.30
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
  • Ultra-thin walls for rapid heat transfer
  • Certified free from DNase, RNase and human DNA
  • Manufactured from polypropylene under strict quality control guidelines
Available with domed or flat caps.
Specifiche
  • Confezione:
    2 bags of 500
  • Capacità:
    0,2 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    PCR tubes with domed cap
  • Cat. No.:
    732-3206
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS