Accessori
Supporto per campioni, in ottone nichelato, termostatabile quando collegato a un bagnomaria, H: 40 mm, 1550 g, WP-40TH
Codice catalogo 620-2241
Nome del fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Supporto per campioni, in ottone nichelato, termostatabile quando collegato a un bagnomaria, H: 40 mm, 1550 g, WP-40TH
- Seq:907