Buffer solution for chlorine determination
7, fosfato, 1
Codice catalogo HACH2155332
Nome del fornitore: Hach
Buffer solution for chlorine determination
Codice catalogo HACH2155332
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Specifiche
Specifiche
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:1
- Valore pH:7