Orders LinkContactUsLinkComponent
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
AlphaMop™ microdenier replacement covers TX7118M (for TX7108 and TX7108A), 100% polyester, 381×203,2 mm, -, 25 mop covers/bag; 6 bags/case
Catalog # 141-1060
Supplier:   Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Catalog # 141-1060
Supplier:  Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
AlphaMop™ microdenier replacement covers TX7118M (for TX7108 and TX7108A), 100% polyester, 381×203,2 mm, -, 25 mop covers/bag; 6 bags/case
Price
SFr. 1’130.00
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Ideale per la pulizia di soffitti, pareti, pavimenti e altre superfici piane in ambienti critici. La testa in poliestere sostituibile e lavata si adatta su un gruppo tampone piatto in schiuma con snodo girevole fissato a un manico in fibra di vetro. Il tampone in schiuma sostituibile assicura che la testa in poliestere si conformi a pavimenti testurizzati e altre superfici resistendo a corrosione e abrasione. Un manico in fibra di vetro leggero e durevole offre all’utente un eccellente controllo della testa girevole.
  • Mop leggero mantiene una generazione ultra-bassa di particelle ed estraibili
  • Il mop può essere sterilizzato
  • Le coperture della testa mop possono essere pre-umidificate con 6% isopropanolo
  • Raggiunge facilmente aree difficili da raggiungere
  • Eccellente durata con bassa contaminazione
  • Consente all’utente di cambiare frequentemente coperture e tamponi in schiuma, aderendo al protocollo di pulizia
  • Configurazione a cambio rapido di copertura e tampone in schiuma
Lunghezza manico.
 : Il mop è confezionato per cleanroom in Bag-Within-A-Bag®.
 : *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
Specifications
  • Descrizione:
    AlphaMop™ microdenier replacement covers TX7118M (for TX7108 and TX7108A), 100% polyester
  • Lunghezza:
    -
  • L×L:
    381×203,2 mm
  • Seq:
    09
  • Confezione:
    25 mop covers/bag; 6 bags/case