Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose funnels, PP/PE
General purpose funnels, PP/PE
10 mm, 100 mm
Codice catalogo BURK9602-0100
Nome del fornitore:   BURKLE
General purpose funnels, PP/PE
Codice catalogo BURK9602-0100
Nome del fornitore:  BURKLE
General purpose funnels, PP/PE
General purpose funnels, PP/PE
10 mm, 100 mm
Price
SFr. 3.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Ø esterno stelo:
    10 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sieve for barrel funnels Ø 50 mm
    Sieve for barrel funnels Ø 50 mm
    BURK9602-0251
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.50