Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø 22 mm, naturale
Codice catalogo SEMA7702
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Caps, Ø 22 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:18