Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettatore, macro
Pipettatore, macro
Pipettatore per macropipette, Magenta
Codice catalogo 612-1933
Nome del fornitore:   Brand
Pipettatore, macro
Codice catalogo 612-1933
Nome del fornitore:  Brand
Pipettatore, macro
Pipettatore, macro
Pipettatore per macropipette, Magenta
Price
SFr. 79.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipettatore per pipette in vetro e plastica da 0,1 a 200 ml.
  • Conical silicone adapter offers a secure fit for different diameters
  • Valve system allows easy compression of the bellows
  • Spring-loaded lever enables sensitive filling and delivery of liquids
  • Meniscus is easily adjustable
  • Fully autoclavable at 121 °C (2 bar)
Filtro di ricambio a membrana da 3 μm incluso.
Specifiche
  • Codice colore:
    Magenta
  • Descrizione:
    Pipettatore per macropipette
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • Raccordo (silicone) L:44 mm
    Raccordo (silicone) L:44 mm
    612-2202
    nero
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • Sistema di valvole (PP, PTFE, silicone)
    Sistema di valvole (PP, PTFE, silicone)
    612-1904
    colori assortiti
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 34.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • Filtro a membrana 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    Filtro a membrana 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    612-1965
    colori assortiti
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • Filtro a membrana 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    Filtro a membrana 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    612-1966
    colori assortiti
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 60.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • Soffietti di aspirazione (in silicone) con guarnizione filettata (in PP)
    Soffietti di aspirazione (in silicone) con guarnizione filettata (in PP)
    612-1903
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore di supporto (in PP) grigio, lunghezza: 49 mm
    Adattatore di supporto (in PP) grigio, lunghezza: 49 mm
    612-2210
    grigio
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.30