Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettatore, macro
Pipettatore per macropipette, grigio
  612-1900
 :   Brand
Pipettatore, macro
  612-1900
 :  Brand
Pipettatore, macro
Pipettatore, macro
Pipettatore per macropipette, grigio
SFr. 79.80
1 * 1 ST
Pipettatore per pipette in vetro e plastica da 0,1 a 200 ml.
  • Conical silicone adapter offers a secure fit for different diameters
  • Valve system allows easy compression of the bellows
  • Spring-loaded lever enables sensitive filling and delivery of liquids
  • Meniscus is easily adjustable
  • Fully autoclavable at 121 °C (2 bar)
Filtro di ricambio a membrana da 3 μm incluso.
  • Codice colore:
    grigio
  • Descrizione:
    Pipettatore per macropipette
Accessories
  •  
    Descrizione
    Codice colore
  • 612-2202
    Raccordo (silicone) L:44 mm
    nero
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
  •  
    Descrizione
    Codice colore
  • 612-1904
    Sistema di valvole (PP, PTFE, silicone)
    colori assortiti
    1 * 1 ST - SFr. 34.60
  •  
    Descrizione
    Codice colore
  • 612-1965
    Filtro a membrana 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    colori assortiti
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
  •  
    Descrizione
    Codice colore
  • 612-1966
    Filtro a membrana 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    colori assortiti
    1 * 10 ST - SFr. 60.20
  •  
    Descrizione
    Codice colore
  • 612-1903
    Soffietti di aspirazione (in silicone) con guarnizione filettata (in PP)
    1 * 1 ST - SFr. 24.00
  •  
    Descrizione
    Codice colore
  • 612-2210
    Adattatore di supporto (in PP) grigio, lunghezza: 49 mm
    grigio
    1 * 1 ST - SFr. 5.30