Vials for environmental analysis, WHEATON®
20,00 ml, 28×60 mm, trasparente, Yes, Open top, 24-400, PP, bianco, PTFE faced silicone
Codice catalogo WHEAW224609
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vials for environmental analysis, WHEATON®
Codice catalogo WHEAW224609
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:24-400
- Ø×A:28×60 mm
- Setto:PTFE faced silicone
- Capacità:20,00 ml
- Colore:trasparente
- Seq:01
- Tipologia tappo:Open top
- Colore tappo:bianco