Plunger cans
Spray Can, 2 l, 160×305 mm
Codice catalogo MSGA23139
Nome del fornitore: asecos
Vai a
Product Details & Documents
These plunger cans are dedicated to the safe moistening of cloth, wipes and tissues.
- Unused liquid flows back into the container
- Spring mounted plate includes flame barrier
- Shock resistant and explosion proof (PE models only)
- Cans with protector ring (stainless steel models only)
Specifiche
- Ø×A:160×305 mm
- Capacità:2 l
- Descrizione:Spray Can
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



