Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Plunger cans

Plunger cans

Plunger Can, 1 l, 180×200 mm
Codice catalogo MSGA23133
Nome del fornitore:   asecos
Plunger cans
Codice catalogo MSGA23133
Nome del fornitore:  asecos
Plunger cans
Plunger cans

Plunger Can, 1 l, 180×200 mm

Price
106.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These plunger cans are dedicated to the safe moistening of cloth, wipes and tissues.

  • Unused liquid flows back into the container
  • Spring mounted plate includes flame barrier
  • Shock resistant and explosion proof (PE models only)
  • Cans with protector ring (stainless steel models only)
Specifiche
  • Ø×A:
    180×200 mm
  • Capacità:
    1 l
  • Descrizione:
    Plunger Can
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..