[EN]CAP SNAP-ON IN PE 13MM RUBBER/PTFE 1 * 100 ST
Codice catalogo BROW158125
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
[EN]CAP SNAP-ON IN PE 13MM RUBBER/PTFE 1 * 100 ST
Codice catalogo BROW158125
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
98.0-101.0% Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Nome del fornitore: Merck
Glass bottom microplates, SensoPlate™
Nome del fornitore: Greiner Bio-One