Vials for environmental analysis, WHEATON®
20,00 ml, 28×60 mm, ambra, Yes, Open top, 24-400, PP, bianco, PTFE faced silicone
Catalog # WHEAW224612
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:24-400
- Ø×A:28×60 mm
- Setto:PTFE faced silicone
- Capacità:20,00 ml
- Colore:ambra
- Seq:04
- Tipologia tappo:Open top
- Colore tappo:bianco