Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
nero, 3XL, Long
Codice catalogo KWIN1009639403XL
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Codice catalogo KWIN1009639403XL
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
nero, 3XL, Long
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Breathable jacket made of 100% polyester with 3,5-layer Cocona® PU laminate fabric. The fabric is windproof and waterproof.
  • Dot-reinforcement at shoulders, front and lower sleeves
  • Fleece-lined collar, outer and inside storm flap over front zip
  • Double front pockets with logo zip, two inside pockets
  • Raglan sleeves, reflector piping at hem
  • Detachable hood with snap fasteners
  • Adjustable strap with reflector tape on sleeves
Weight: 119 g/m²
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    3XL
  • Vestibilità del capo:
    Long
  • Colore:
    nero
  • Seq:
    21
  • Tessuto:
    Polyester
  • Cat. No.:
    KWIN1009639403XL
  • Genere:
    Unisex
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Rain (waterproof)
  • Peso:
    119 g/m²
  • Modello:
    Gen-Y
  • Applicazioni per abiti:
    Outdoor
  • Tipo di chiusura:
    Con chiusura a zip