Work jackets, Icon
blu scuro/royal blue, XXL
Codice catalogo KWIN1008115762XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Bi-coloured workers jacket made of 100% cotton.
- Contrast stitching
- Button front with storm flap
- Angle-cut sleeves, adjustable cuffs and waistband
- Broad back with yoke, reflector wings in side seams
- Two chest pockets with pouch and flap, mobile phone pocket with zip and storm flap, inside pocket
- Diagonal cut on front with integrated side pockets with internal pouch
Weight: 375 g/m²
Dokumente
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:blu scuro/royal blue
- Seq:06
- Tessuto:100% cotton
- Cat. No.:KWIN1008115762XL
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Peso:375 g/m²
- Applicazioni per abiti:Industrial
- Tipo di chiusura:Con bottoni
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..