Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermo jacket, Match
Thermo jacket, Match
blu scuro, XL
Codice catalogo KWIN100775540XL
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Thermo jacket, Match
Codice catalogo KWIN100775540XL
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Thermo jacket, Match
Thermo jacket, Match
blu scuro, XL
Price
SFr. 95.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
  • Elasticated back
  • Kidney protector
  • Chest pocket
  • Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
Documents
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    XL
  • Colore:
    blu scuro
  • Tessuto:
    Polyester
  • Cat. No.:
    KWIN100775540XL
  • Genere:
    Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Peso:
    180 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose