Thermo jacket, Match
blu scuro, M
Codice catalogo KWIN100775540M
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Cold resistant jacket made of 100% insulating polyester. The jacket is washable at 40 °C.
- Elasticated back
- Kidney protector
- Chest pocket
- Ideal as underwear
Weight:180 g/m²
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Colore:blu scuro
- Tessuto:Polyester
- Cat. No.:KWIN100775540M
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Peso:180 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose