Fleece jacket, Match Basic
grigio, XXL
Codice catalogo KWIN1008169302XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Anti-Pilling-fleece jacket made of 100% polyester.
- Zip to top of collar
- Two chest pockets with zip, two front pockets with zip
- Elasticated cuffs, adjustable drawstring at hem
Weight: 300 g/m²
Dokumente
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:grigio
- Seq:14
- Tessuto:100% polyester
- Cat. No.:KWIN1008169302XL
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Peso:300 g/m²
- Modello:Basic
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip