Orders LinkContactUsLinkComponent
T-shirts, A-Code® Basecamp
nero, XXL
Codice catalogo 113-8390
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
T-shirts, A-Code® Basecamp
Codice catalogo 113-8390
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
T-shirts, A-Code® Basecamp
T-shirts, A-Code® Basecamp
nero, XXL
Price
SFr. 13.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
  • V-neck
  • Tubular construction, no side-seams
  • 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
Certifications: OEKO-TEX® certified
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    XXL
  • Colore:
    nero
  • Seq:
    30
  • Tessuto:
    85% cotton and 15% viscose
  • Cat. No.:
    113-8390
  • Genere:
    Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
    Short
  • Peso:
    150 g/m²
  • Modello:
    Basecamp, V-neck
  • Applicazioni per abiti:
    Casual