T-shirts, A-Code® Basecamp
bianco, XXL
Codice catalogo 113-8400
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
- V-neck
- Tubular construction, no side-seams
- 2-ply rib with elastane
Weight: 150 g/m²
Certifications: OEKO-TEX® certified
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Seq:20
- Tessuto:85% cotton and 15% viscose
- Cat. No.:113-8400
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Short
- Peso:150 g/m²
- Modello:Basecamp, V-neck
- Applicazioni per abiti:Casual