7-Azaindole
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ACTIAS7179G5
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
7-Azaindole
Codice catalogo ACTIAS7179G5
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 271-63-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
- Numero CAS:271-63-6
- Formula:C₇H₆N₂
- Numero MDL:MFCD00005606
- Molecular Weight:118.14 g/mol
- Punto di ebollizione:384 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:103…106 °C
- Densità:1,301 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-981-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



