7-Azaindole
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ACTIAS7179G100
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
7-Azaindole
Codice catalogo ACTIAS7179G100
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 271-63-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
- Numero CAS:271-63-6
- Formula:C₇H₆N₂
- Numero MDL:MFCD00005606
- Molecular Weight:118.14 g/mol
- Punto di ebollizione:384 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:103…106 °C
- Densità:1,301 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-981-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



